2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Dichlorothiazole-5-carbaldehyde
OR103038-1G OR103038-5G OR103038-25G
APOSOR103038-1GEA 109 EUR
APOSOR103038-1G APOSOR103038-5G APOSOR103038-25G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Formule: C₄HCl₂NOS
Kookpunt: 180 °C/20mmHg
Smeltpunt: 47…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793013
CAS nummer: 92972-48-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III