2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR10304-1G OR10304-25G OR10304-5G
APOSOR10304-1GEA 95 EUR
APOSOR10304-1G APOSOR10304-25G APOSOR10304-5G
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Formule: C₅H₅Cl₃O₂
Kookpunt: 31,5 °C/0.5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038361
CAS nummer: 44925-09-9