2-Acetylphenylboronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 49.7 EUR
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
2-Acetylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01321263
CAS nummer: 308103-40-4