4-Acetylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 43.8 EUR
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
4-Acetylphenylboronic acid 98%
4-Acetylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
Smeltpunt: 243…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074667
CAS nummer: 149104-90-5