4-Amino-2-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-aminopyridine
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 61.4 EUR
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060089
CAS nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0