2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 455 EUR
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₄N₂OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179570
CAS nummer: 1003-61-8