2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10323-100G OR10323-1KG OR10323-500G
APOSOR10323-100GEA 24.9 EUR
APOSOR10323-100G APOSOR10323-1KG APOSOR10323-500G
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Formule: C₃H₃N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005326
CAS nummer: 121-66-4
EINECS: 204-490-9