4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 83.3 EUR
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Smeltpunt: 229…234 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411940
CAS nummer: 123088-59-5