(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 62.9 EUR
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Smeltpunt: 232…238 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411948
CAS nummer: 351422-73-6