4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
OR10333-5G OR10333-25G OR10333-100G
APOSOR10333-5GEA 22 EUR
APOSOR10333-5G APOSOR10333-25G APOSOR10333-100G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115.1735 g/mol
Kookpunt: 75…76 °C/18mmHg
Dichtheid: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179435
CAS nummer: 130290-79-8
UN: 2735
ADR: 8 III