3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR103361-1G OR103361-250MG
APOSOR103361-1GEA 33.7 EUR
APOSOR103361-1G APOSOR103361-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084966
CAS nummer: 175205-62-6
UN: 1759
ADR: 8,III