2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10339-5G OR10339-25G
APOSOR10339-5GEA 0 EUR
APOSOR10339-5G APOSOR10339-25G
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179448
CAS nummer: 191171-55-8