4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10343-1G OR10343-5G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 22 EUR
APOSOR10343-1G APOSOR10343-5G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Smeltpunt: 230…250 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00100881
CAS nummer: 33024-60-1