(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
OR10347-1G OR10347-25G OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA 22 EUR
APOSOR10347-1G APOSOR10347-25G APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093054
CAS nummer: 380430-49-9