2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1035-1G OR1035-5G OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA 149 EUR
APOSOR1035-1G APOSOR1035-5G APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Formule: C₁₁H₈N₄
Smeltpunt: 204…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02579323
CAS nummer: 439106-90-8