4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Benzylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10355-1G OR10355-5G
APOSOR10355-1GEA 26.3 EUR
APOSOR10355-1G APOSOR10355-5G
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₄BNO₃
Smeltpunt: 212…218 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411953
CAS nummer: 252663-47-1