4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 139 EUR
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₃
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075705
CAS nummer: 146631-00-7