4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR103636-10G OR103636-1G OR103636-5G
APOSOR103636-10GEA 458 EUR
APOSOR103636-10G APOSOR103636-1G APOSOR103636-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Smeltpunt: 192…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464469
CAS nummer: 40133-07-1