2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 61.4 EUR
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Kookpunt: 172 °C
Dichtheid: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02179525
CAS nummer: 16681-59-7