1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1037-1G OR1037-5G
APOSOR1037-1GEA 530 EUR
APOSOR1037-1G APOSOR1037-5G
1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione 95+%
1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01208156
CAS nummer: 119584-65-5