4-Bromo-2-methylimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10370-25G OR10370-5G
APOSOR10370-25GEA 242 EUR
APOSOR10370-25G APOSOR10370-5G
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
4-Bromo-2-methylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411959
CAS nummer: 16265-11-5