2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 22 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₈BBrO₂
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318941
CAS nummer: 91983-14-1