5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 24.9 EUR
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₂
Smeltpunt: 157…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002415
CAS nummer: 21739-92-4