4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10382-1G OR10382-25G OR10382-5G
APOSOR10382-1GEA 22 EUR
APOSOR10382-1G APOSOR10382-25G APOSOR10382-5G
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179.0549 g/mol
Kookpunt: 89…93 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03788561
CAS nummer: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8 II