5-Bromooxindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 213 EUR
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromooxindole
5-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
Smeltpunt: 220…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456998
CAS nummer: 20870-78-4