7-Bromooxindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 29.2 EUR
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromooxindole
7-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
Smeltpunt: 209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179613
CAS nummer: 320734-35-8