2-Bromophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 156 EUR
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
2-Bromophenylboronic acid 98%
2-Bromophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BBrO₂
Smeltpunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01114672
CAS nummer: 244205-40-1