4-Bromothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 22 EUR
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromothioanisole
4-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203.1 g/mol
Kookpunt: 128…130 °C/9.75mmHg
Smeltpunt: 38…40 °C
Dichtheid: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000102
CAS nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9 III