3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 22 EUR
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₄
Smeltpunt: 96…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01630855
CAS nummer: 220210-56-0