4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 107 EUR
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₅
Smeltpunt: 140…146 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095144
CAS nummer: 380430-70-6