2-Carboxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 269 EUR
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318118
CAS nummer: 149105-19-1