4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10406-25G OR10406-5G OR10406-100G
APOSOR10406-25GEA 33.7 EUR
APOSOR10406-25G APOSOR10406-5G APOSOR10406-100G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
Smeltpunt: 227…231 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863710
CAS nummer: 180516-87-4