2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 22 EUR
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Smeltpunt: 198…202 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411936
CAS nummer: 145349-62-8