5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 22 EUR
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411939
CAS nummer: 148839-33-2