4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 40.9 EUR
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632200
CAS nummer: 91983-26-5