3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 263 EUR
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788026
CAS nummer: 220616-39-7