2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 155 EUR
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Formule: C₄H₄Br₂N₂
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01632217
CAS nummer: 53857-59-3