1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 80.4 EUR
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₄
Smeltpunt: 262 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01552045
CAS nummer: 19485-38-2