3,5-Dichlorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 144 EUR
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051935
CAS nummer: 67492-50-6