4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 22 EUR
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Smeltpunt: 130…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02258943
CAS nummer: 405520-68-5