2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 22 EUR
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
Smeltpunt: 120…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01009693
CAS nummer: 100379-00-8