2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR10468-25G OR10468-5G
APOSOR10468-25GEA 83.3 EUR
APOSOR10468-25G APOSOR10468-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Smeltpunt: 128…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179453
CAS nummer: 380430-53-5