4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 149 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179441
CAS nummer: 4334-88-7