Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 24.9 EUR
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 175…181 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00619079
CAS nummer: 5398-36-7