Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 22 EUR
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂S
Smeltpunt: 68…70 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788564
CAS nummer: 100367-77-9