Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR10475-1G OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA 65.8 EUR
APOSOR10475-1G APOSOR10475-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
Kookpunt: 73…75 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788560
CAS nummer: 103260-44-2