4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 132 EUR
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄S
Smeltpunt: 135…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093076
CAS nummer: 352530-24-6