2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10484-25G OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA 519 EUR
APOSOR10484-25G APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075678
CAS nummer: 4347-31-3