5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 217 EUR
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
Smeltpunt: 132…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093666
CAS nummer: 4347-33-5