Indole-6-carbaldehyd
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10489-25G OR10489-5G
APOSOR10489-25GEA 291 EUR
APOSOR10489-25G APOSOR10489-5G
Indole-6-carbaldehyd
Indole-6-carbaldehyd
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 127…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179596
CAS nummer: 1196-70-9